Learn More
transgelin/SM22 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | transgelin/SM22 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16826913
|
Proteintech
10493-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16816913
|
Proteintech
10493-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This antibody was generated against full length transgelin 1 protein. It can cross-react with other two transgelins based on the sequence similarity.
The protein encoded by this gene is a transformation and shape-change sensitive actin cross-linking/gelling protein found in fibroblasts and smooth muscle. Its expression is down-regulated in many cell lines, and this down-regulation may be an early and sensitive marker for the onset of transformation. A functional role of this protein is unclear. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.Spezifikation
transgelin/SM22 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P31232, P37804, Q01995 | |
21345, 25123, 6876 | |
transgelin/SM22 Fusion Protein Ag0764 | |
Primary | |
-20°C | |
TAGLN |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SM22, SM22 alpha, SM22a, SM22alpha, TAGLN, TAGLN1, transgelin | |
Tagln | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |