Learn More
Rogo Sampaic™ Transparent Glass Coverslips
Glass coverslips are transparent and don't leave fingerprints.
Spezifikation
Form Square
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Beschreibung Glass Coverslip
Menge 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Glass coverslips are transparent and don't leave fingerprints.
  • Manufactured in soda glass
  • Uniform thickness of 0.13 to 0.16 mm
Spezifikation
Spezifikation
Square
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
100
Kalknatronglas
Glass Coverslip