Learn More
Deutsch Neumann™ PVC-Schläuche
Hervorragende Beständigkeit gegen viele Chemikalien sowie gegen Öl und Benzol. Deutsch Neumann PVC-Schläuche sind leicht, aber stark und eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Deutsch Neumann™ 3511016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparente Farbe
- Hitzebeständig bis 60 °C
- Lieferbar mit breitem Verstärkungsnetz
Spezifikation
10 mm | |
16 mm | |
3 mm | |
Je 1 x | |
17 °C |
Polyvinylchlorid | |
50 m | |
17 °°C | |
Durchsichtig |