Learn More
Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444157
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97674-02-7
Summenformel C16H34OSn
Molekulargewicht (g/mol) 361.16
MDL-Nummer MFCD00010240
InChI-Schlüssel HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
PubChem CID 619414
IUPAC-Name Tributyl(1ethoxyethenyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin
Dichte 1.067
Siedepunkt 85°C to 86°C (0.07 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 361.14