Learn More
Tri-n-Butylzinnbromid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Tri-n-butyltin bromide |
Dichte | 1.338 g/mL |
Siedepunkt | 163°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.507 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 369.96 |
Reinheit (%) | 95% |
Show More |