Learn More
Tri-n-Propylzinnchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394188
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Tri-n-propyltin chloride is used as pharmaceutical intermediate and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2279-76-7
Summenformel C9H21ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 283.427
MDL-Nummer MFCD00013610
InChI-Schlüssel FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
PubChem CID 16784
IUPAC-Name Chlor(tripropyl)stannan
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-propyltin chloride
Schmelzpunkt -23.5°C
Dichte 1.2678 g/mL at 28°C
Siedepunkt 123°C (13 mmHg)
Brechungsindex 1.491
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (4.0E-3g/L) (25°C).
Formelmasse 283.41
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit