Learn More
Trichloroacetylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trichloroacetyl isocyanate is used as an in-situ derivatizing reagent for characterization of alcohols, glycols, phenols, and amines by nuclear magnetic resonance. It is also used in anion chemical ionization mass spectrometry and in catalytic one-pot dehydrative glycosylation of 1-hydroxy carbohydrate. Further, it serves as a reagent for the conversion of alcohols into carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trichloroacetylisocyanat wird als in-situ-Derivatisierungsreagenz zur Charakterisierung von Alkoholen, Glykolen, Phenolen und Aminen durch Kernspinresonanz verwendet. Es wird auch in der Anionenchemischen Ionisationsspektrometrie und in der katalytischen Eintopf-Dehydrativglykosylierung von1 -Hydroxy-Kohlenhydrat verwendet. Darüber hinaus dient es als Reagenz für die Umwandlung von Alkoholen in Carbamate.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan, Äther, Terahydrofuran und Protischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trichloroacetyl isocyanate |
Dichte | 1.585 |
Siedepunkt | 58°C to 60°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Geruch | Acrid |
Brechungsindex | 1.48 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2927 |
Beilstein | 971201 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung



- Trichloroacetyl isocyanate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Trichloroacetyl isocyanate
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.