Learn More
Triethanolamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 102-71-6 |
---|---|
Summenformel | C6H15NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 149.19 |
MDL-Nummer | MFCD00002855 |
InChI-Schlüssel | GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35 |
PubChem CID | 7618 |
ChEBI | CHEBI:28621 |
IUPAC-Name | 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol |
SMILES | C(CO)N(CCO)CCO |
Beschreibung
Protein purification reagent Triethanolamine acts as an organic additive in the grinding of cement clinker and as a complexing agent for aluminum ions in aqueous solutions. It is used as an emulsifier and a surfactant. It finds application in common products like dishwashing liquids, general cleaners, hand cleaners, shaving cream, metalworking fluids, liquid laundry detergents, paints and printing inks. It is used for the neutralization of fatty acids and adjusting buffer pH as well as utilized to dissolve oils. It acts as an effective complexing agent in electroless plating. Further, it is used in hair care products like hair dyes and wave sets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenDas Proteinaufbereitungsreagenz Triethanolamin wirkt als organisches Additiv beim Mahlen von Zementklinker und als Komplexbildner für Aluminiumionen in wässrigen Lösungen. Es wird als Emulgator und Tensid verwendet. Sie findet Anwendung in gängigen Produkten wie Spülmitteln, allgemeinen Reinigungsmitteln, Handreinigern, Rasiercremes, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Flüssigwaschmitteln, Farben und Druckfarben. Es wird zur Neutralisierung von Fettsäuren und zur Einstellung des Puffer-pH-Werts sowie zur Auflösung von Ölen verwendet. Es wirkt als effektiver Komplexbildner bei der stromlosen Beschichtung. Darüber hinaus wird es in Haarpflegeprodukten wie Haarfärbemitteln und Wellenkits verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol, Aceton, Äther, Tetrachlorkohlenstoff, n-Heptan und Chloroform. Schwer löslich in Petrolether.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch Inkompatibel mit Säuren, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Metallen.
Chemische Identifikatoren
102-71-6 | |
149.19 | |
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N | |
7618 | |
2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol |
C6H15NO3 | |
MFCD00002855 | |
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35 | |
CHEBI:28621 | |
C(CO)N(CCO)CCO |
Spezifikation
Triethanolamine | |
19°C to 21°C | |
206°C to 207°C (15 mmHg) | |
Ammonia-like | |
(HOCH2CH2)3N | |
MFCD00002855 | |
Hygroskopisch; lichtempfindlich | |
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35 | |
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N | |
2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol | |
7618 | |
149.19 |
102-71-6 | |
1.124 | |
185°C (365°F) | |
C6H15NO3 | |
1.485 | |
1699263 | |
14,9665 | |
Miscible with water,methanol,acetone,ether,carbon tetrachloride,n-heptane and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. | |
C(CO)N(CCO)CCO | |
149.19 | |
CHEBI:28621 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P260-P280-P302+P352-P314-P333+P313-P362-P501c
Gehäuse H317-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 203-049-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KL9275000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern