Learn More
Greiner Bio-One Dreierpack serologische Pipetten
Verpackt in drei einzelne Aufreißbeutel für den sterilen Transfer von Produkten.
107.14 € - 1735.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Gelber farbcodierter Ring, Baumwollstopfen |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Verpackungsart | Dreierpack |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15852058
![]() |
Greiner Bio-One
604160-TRI |
1 ml | 1/100 ml |
107.14 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15862058
![]() |
Greiner Bio-One
606160-TRI |
5 ml | 1/10 ml |
151.43 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15713477
![]() |
Greiner Bio-One
606160-TRI |
5 ml | 1/10 ml | ||||||
15723477
|
Greiner Bio-One
607160-TRI |
10 ml | 1/10 ml |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
- Aus Polystyrol
- Frei von Schwermetall
- Nicht autoklavierbar
- Durchsichtige graduierte Pipette
- Steril
Spezifikation
Gelber farbcodierter Ring, Baumwollstopfen | |
Steril | |
Dreierpack |
Polystyrol | |
Ja | |
Pipette |