Learn More
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323137
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.43 g/mol
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine acts as a phase transfer catalyst used in the preparation of 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related benzimidazole 2'-deoxyribonucleosides. It is also used as an intermediate in the synthesis of telithromycin. Further, it is used in the oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions. In addition to this, it acts as a cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(3,6-Dioxaheptyl)amin dient als Phasentransferkatalysator, der zur Herstellung von 1,3-Dideaza-2′-Desoxyadenosin und verwandtem Benzimidazol-2′-Desoxyribonukleosid verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Synthese von Telithromycin verwendet. Des Weiteren wird es bei der Oxidation von Arylmethanolen unter Phasentransferbedingungen eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Cryptand während der Phasentransfer-Glykosylierung von2-Amino-4-Methoxy-7-H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70384-51-9
Summenformel C15H33NO6
Molekulargewicht (g/mol) 323.43
MDL-Nummer MFCD00010748
InChI-Schlüssel XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Schmelzpunkt <-100°C
Dichte 1.011
Siedepunkt 163°C to 171°C (1 mmHg)
Flammpunkt 162°C (323°F)
Brechungsindex 1.4486
Menge 25 g
Beilstein 2369296
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 323.43
Reinheit (%) 95%