Learn More
Tris(Hydroxymethyl)-Methylamin, TRIS-Puffer, 99+%, reinst, SLR, Fisher Chemical
37.35 € - 111.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer 4679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10172590
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
T/3710/48
100 g
42.10 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10528830
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
T/3710/50
250 g
37.35 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10785341
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
T/3710/60
1 kg
111.00 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tris(Hydroxymethyl) Methylamin, Tris-Puffer, 99+ %, reinst, SLR
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
4679
6503
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Spezifikation
77-86-1
219°C
10.4
C4H11NO3
Kunststoffpulverbehälter
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
168.5°C
Weiß
Pulverförmiger Feststoff
4679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
6503
121.14g/mol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane