Learn More
Tris(trimethylsiloxy)silan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309335
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 1873-89-8 | C9H27O3Si4 | 295.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1873-89-8
Summenformel C9H27O3Si4
Molekulargewicht (g/mol) 295.65
MDL-Nummer MFCD00054865
InChI-Schlüssel XAASNKQYFKTYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsiloxy silane, tris trimethylsilyloxy silane, tris trimethylsilyloxy silicon, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, tris trimethylsilyloxy silyl radical, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy
PubChem CID 6365044
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 64°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsiloxy)silane
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 50°C (122°F)
IUPAC-Name Tris(Trimethylsilyloxy)silizium
Formelmasse 296.66
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.3865
Dichte 0.852