Learn More
Tromethamin, Multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598244
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tromethamin, Tris-hydroxymethyl-Aminomethan, Trisamin, Tris-Puffer, 2-Amino-2-Hydroxymethyl-Propan-1,3-diol, Tris-Base, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tromethamin
Verpackung Poly-Flasche
Menge 2.5 kg
Formelmasse 121.14
Güte Multi-Kompendium/USP