Learn More
Tropolon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423684
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Empfindliches Reagenz zur Reduzierung von Zucker. Eine nicht benzenoide aromatische Verbindung, Reagenz zur Herstellung von verschmolzenen Heterocyclen und Komplexen aus Ga(III) und In(III).
Tropolone is a sensitive reagent for reducing sugars. A non-benzenoid aromatic compound, Reagent for the preparation of fused heterocycles and complexes of Ga(III) and In(III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-75-5
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00004158
InChI-Schlüssel MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
PubChem CID 10789
ChEBI CHEBI:79966
IUPAC-Name 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-on
SMILES C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropolone
Schmelzpunkt 50°C to 55°C
Siedepunkt 115°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 1904978
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.