Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trypanblau, Farbstoffgehalt > 60 %
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
36.00 € - 384.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 72-57-1
Summenformel C34H24N6Na4O14S4
Molekulargewicht (g/mol) 960.79
MDL-Nummer MFCD00003969
InChI-Schlüssel WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
PubChem CID 9562061
IUPAC-Name Tetranatrium;(3Z)-5-Amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-Amino-1-oxo-3,6-Disulfonatonaphthalin-2-Yliden)Hydrazinyl]-3-Methylphenyl]-2-Methylphenyl]hydrazinyliden]-4-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11458517
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A18600.14
25 g
36.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11468517
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A18600.22
100 g
99.90 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11478517
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A18600.36
500 g
384.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Trypan blue is commonly used in microscopy (for cell counting) and in laboratory mice for assessment of tissue viability. Used in dye exclusion studies in cell culture. A viability dye for quantifying live versus dead cells with permeable membranes, blue. It is also used to identify islet cell cluster cell viability from caprine pancreatic samples. It is also useful to observe hyphea of fungi and Stramenopiles. Trypan blue solution may be used in trypan blue based cytotoxitiy and proliferation assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trypanblau wird häufig in der Mikroskopie (für die Zellzählung) und in Labormäusen zur Beurteilung der Gewebeviabilität verwendet. Wird für Farbausschlusstests in Zellkulturen verwendet. Ein Farbstoff zur Quantifizierung von lebenden und toten Zellen mit durchlässigen Membranen, blau. Er wird auch verwendet, um die Zellviabilität von Inselzellclustern aus Ziegenpankreasproben zu identifizieren. Er ist auch nützlich, um Pilzhyphen und Stramenopile zu erfassen. Die Trypanblaulösung kann in trypanblaubasierten Zytotoxizitäts- und Proliferations-Assays verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (0.6 mg/ml) und EGME (20 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
72-57-1
960.79
WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Tetranatrium;(3Z)-5-Amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-Amino-1-oxo-3,6-Disulfonatonaphthalin-2-Yliden)Hydrazinyl]-3-Methylphenyl]-2-Methylphenyl]hydrazinyliden]-4-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
C34H24N6Na4O14S4
MFCD00003969
9562061
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Spezifikation
Trypan Blue
dye content >60%
C34H24N6Na4O14S4
14,9792
WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Tetranatrium;(3Z)-5-Amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-Amino-1-oxo-3,6-Disulfonatonaphthalin-2-Yliden)Hydrazinyl]-3-Methylphenyl]-2-Methylphenyl]hydrazinyliden]-4-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
9562061
>300°C
72-57-1
MFCD00003969
Soluble in water (10mg/ml at 25°C),ethanol (0.6mg/ml),and EGME (20mg/ml).
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
960.79
960.82
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H350
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H350
missing translation for 'einecsNumber' : 200-786-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QJ6475000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Trypan Blue
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trypan Blue