Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Tube Brushes are made of white polypropylene and are fitted with a microfilament fiber brush head. They are suitable for cleaning around elbow fittings and in tight spaces.
42.05 € - 45.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Tube Brush |
---|---|
Bristle Material | Polypropylene |
Bristle Type | Medium Stiffness |
Color-coded | No |
Griffmaterial | Polypropylene |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17175274
|
Micronova™
BRPL-118 |
2.54 cm |
45.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17185274
|
Micronova™
BRPL-1218 |
1.27 cm |
42.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17195274
|
Micronova™
BRPL-1418 |
0.63 cm |
42.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17105284
|
Micronova™
BRPL-3418 |
1.9 cm |
43.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Product Type: Tube Brush
- Material: Polypropylene
- Color: White
- Handle Type: Round
- Head Type: Microfilament Fiber
- Tip Type: Flat
- Length: 46 cm (18 in.)
- Sterility: Non-Sterile
- Autoclavable: Yes
- For Use With (Application): Cleaning
Spezifikation
Tube Brush | |
Medium Stiffness | |
Polypropylene | |
Flat | |
Autoclavable | |
White | |
Cleaning | |
46 cm | |
1 Ea. | |
28.35 g |
Polypropylene | |
No | |
Round | |
Non-sterile | |
ISO 9001 Certified Facility | |
Reusable | |
18 in. | |
Individually Packaged | |
1 oz. |