Learn More
Cytiva Röhrchengestell
Für den Anschluss von bis zu 50 Schläuchen
Marke:  Cytiva 28980319
Artikelnummer. 12465710
  • 565.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für den Anschluss von bis zu 50 Schläuchen. Zur Verwendung mit Fraktionssammler F9-C und ÅKTA Avant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Röhrchen (5 ml)
55