Learn More
Masterflex™ Schläuche für die Peristaltikpumpen FH15 und FH30
Diese Thermo Scientific Schläuche werden mit den Peristaltikpumpen FH15 und FH30 verwendet.
264.00 € - 281.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse-V Extractables; übertrifft Klasse-VI Implant; FDA 21 CFR 177.2600; übertrifft 3A Sanitary cGMPs (FDA 21 CFR 210 und 211).Europäisches Arzneibuch (EP) |
---|---|
Beschreibung | FH13 und FH30 Peristaltikpumpenschläuchen |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. . |
Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 Mio. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Excellent biocompatibility. No leachable additives, DOP, or plasticizers; phthalate and latex-free; odorless and nontoxic, fungus-resistant. No taste imparted to transported fluids. Extremely good over a wide temperature range. Weather, ozone, corona, and radiation resistant. Minimal tendency to take a set. |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11711009
|
Masterflex™
96420-16 |
16 |
264.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11721009
|
Masterflex™
96420-25 |
25 |
281.00 €
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
Diese Thermo Scientific Schläuche werden mit den Peristaltikpumpen FH15 und FH30 verwendet.
Die Materialien sind präzisionsextrudiert, um optimale Leistung bei der Flusspräzision und Reproduzierbarkeit zu garantieren.Silikon (Platin)
- Leicht verbesserte Durchsichtigkeit
- Glatte Oberfläche; geringe Proteinbindung
- Weniger potenzielle herauslösbare Bestandteile
- Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
- Maximaldruck: 2 bar
- Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
- Ideal für allgemeine Übertragungsanwendungen
- Wirtschaftlich
- Ungiftig, alterungsbeständig und nicht oxidierend
- Maximaldruck 2 bar
- Lieferung als 15,2 m (50 ft./Packung)
- Schlauchlebensdauer > 10.000 h
- Beständig gegen Ozon und UV-Strahlung
- Nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
- Ideal für Arbeiten mit Geweben und Zellkulturen
- Maximaldruck: 2,5 bar
- Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
- Erfüllt FDA- und NSF-Normen
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Beständig gegenüber korrodierenden Substanzen, Lösungsmitteln und Ölen bei erhöhten Temperaturen
- Maximaldruck: 1 bar
- Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
Spezifikation
USP-Klasse-V Extractables; übertrifft Klasse-VI Implant; FDA 21 CFR 177.2600; übertrifft 3A Sanitary cGMPs (FDA 21 CFR 210 und 211).Europäisches Arzneibuch (EP) | |
25 ft. . | |
Excellent biocompatibility. No leachable additives, DOP, or plasticizers; phthalate and latex-free; odorless and nontoxic, fungus-resistant. No taste imparted to transported fluids. Extremely good over a wide temperature range. Weather, ozone, corona, and radiation resistant. Minimal tendency to take a set. | |
-50 °C | |
CO2:20,132; H2:6579; O2:7961; N2:2763 | |
Transparent, klar bis hellbraun | |
Gut | |
230 °C |
FH13 und FH30 Peristaltikpumpenschläuchen | |
7,6 Mio. | |
-58 °F | |
Clean with hot water/soap solution; use a non-oily soap such as Ivory™, not synthetic detergent or oil-based soap as they may be absorbed by the tubing and into the fluid. Rinse well with distilled water. Ethylene oxide (ETO) sterilization is not recommendedΓÇösufficient data is not available about complete outgassing of residual ETO and other ETO products. | |
Nicht mit konzentrierten Säuren und Basen, organischen Lösungsmitteln oder Ölen verwenden. Relativ hohe Gasdurchlässigkeit. | |
2 bar | |
446 °F |