Learn More
Wolfram(VI)-chlorid, 99 %, 20 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10261053
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13283-01-7
Summenformel Cl6W
Molekulargewicht (g/mol) 396.57
MDL-Nummer MFCD00011463
InChI-Schlüssel KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC-Name Hexachlorwolfram
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 347°C
Chemischer Name oder Material Tungsten(VI) chloride
Schmelzpunkt 275°C
Namenshinweis 20 Mesh
Farbe Grau-violett
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346; 09,498; 10,444; 12,566; 13,343
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Formelmasse 396.57
Reinheit (%) 99%