Learn More
Wolframdraht, 0.375 mm (0.015 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305058
Click to view available options
Menge:
30 m
5 m
Form: Ca. 2.13 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver Gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 30 m
Form Draht, 0.375 mm (0.015 Zoll) Durchmesser