Learn More
Tween20™, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895178 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 gal.
Verpackung:
Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tween 20™
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt >100°C
Menge 1 gal.
Flammpunkt >110°C (230°F)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.105
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat
Güte Ultrarein