Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Tychem™ 6000 F FaceSeal ist ein Overall mit Kapuze, der eine Gummidichtung für festen Sitz beinhaltet.
Marke:  DuPont™ D15490650
113.28 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16368555
  • 142.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Aus einem leichten und strapazierfähigen Material (< 500 g pro Kleidungsstück), das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist.
  • Bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
  • Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
  • EN 14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
  • Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
  • Rückeneinstieg mit Reißverschluss, Doppelreißverschlussleiste mit Schnappverschluss und Klettverschluss
  • Befestigte Unterhandschuhe
  • Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Befestigte Socken
Angefügte Handschuhe
Unisex
Je 1
Unsteril
3 Extragroß
Rückeneinstieg mit Reißverschluss, Doppelreißverschlussleiste mit Schnappverschluss und Klettverschluss
Ja
mit Kapuze
Genäht, mit Klebeband geklebt
Elastisch