Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Sehr widerstandsfähiger Einweghandschuh, der den meisten Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen standhält. Ideal für Arbeiten, die chemischen Schutz erfordern. Empfohlen für den Kontakt mit Lebensmitteln und die Handhabung von Labor- und Kleinteilen.
Marke: DuPont™ D15536290
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- 0,2-mm-Einweghandschuhe eignen sich für Arbeiten, die einen chemischen Schutz erfordern, und halten gleichzeitig die Fingerfertigkeit bei
- Das Gefühl einer zweiten Haut und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP B, JKOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Latexfrei und puderfrei
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
CE-KATEGORIE III | |
Blau | |
Ja | |
Medium, 7,5 | |
8 mil | |
Nein | |
JKOPT | |
Glatt | |
50 Handschuhe pro Spender/20 Spender pro Karton: 1,000 Handschuhe insgesamt | |
240 mm |
Tychem™ NT Handschuhe420 bieten eine puderfreie Variante, die sich perfekt für Arbeiten mit höchstem Barriereschutz und gleichzeitiger taktiler Unterscheidung eignet | |
Glatt | |
Nitril | |
Beidhändig, NT420 | |
0,2 mm | |
Typ B | |
Ja | |
Ohne Dichtungseinlage | |
9,5 in. |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Mögliche Allergene: Thiazol
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung