Learn More
DuPont™ Tychem™ NT450
Flexibler, undurchlässiger Doppelnitril-Handschuh mit Strickfutter Ideal für Arbeiten mit hoher Belastung oder längere Exposition gegenüber gefährlichen Chemikalien und Lösungsmitteln.
73.50 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
---|---|
Farbe | Blau |
Oberflächenbehandlung außen | Rau |
Latex Free | Nein |
Material | Nitril |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16370466
|
DuPont™
D15536299 |
Klein, 8 | |||||||
16380466
|
DuPont™
D15536300 |
Medium, 9 |
73.50 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16390466
|
DuPont™
D15536301 |
Groß, 10 |
73.50 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16300476
|
DuPont™
D15536302 |
Extragroß, 11 | |||||||
Beschreibung
- Handschuhe mit doppelter Nitril-Beschichtung für Jobs, die chemische Leistung, Tragekomfort sowie hervorragende Haftfestigkeit erfordern
- Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
- CE CAT III – EN388: 4112X, EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Das Design sorgt mit einem schweißableitenden Futter aus Baumwolle/Polyester für zusätzlichen Tragekomfort und verfügt über eine raue, texturierte Oberfläche, die ausgezeichneten Halt gewährleistet
- Lebensmittelkonform
- Flusssäure-resistent (37 %) – Stufe6 (Durchdringungszeit EN374)
Spezifikation
CE-Kategorie III | |
Rau | |
Nitril | |
56 mil | |
EN388: 4112 X | |
Typ A | |
Ja | |
Futter aus Baumwolle/Polyester | |
12 Paare pro Beutel/6 Beutel pro Karton: 72 Paare insgesamt | |
14 in. |
Blau | |
Nein | |
Gezackte Kante/anatomische Form, NT450 | |
1,42 mm | |
Nein | |
JKLOPT | |
Glatt | |
Gefüttert | |
Flusssäure-resistent (37 %) – Stufe6 (Durchdringungszeit EN374) | |
356 mm |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung