Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL B/T™ PerfectPostion™ Pumpenschläuche
Stellen Sie optimale Leistung Ihrer Masterflex™ B/T™ Pumpe sicher
Marke:  Masterflex™ 06449-87
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15590652
  • 790.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-11-2025
Beschreibung
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Ungiftig und nicht-hämolytisch mit ausgezeichneter Biokompatibilität
  • Lange Pumpenlebensdauer; Pumpen bei Dauerbetriebsdrücken bis zu 40 psi
  • Geringe extrahierbare Substanzen und geringe Gasdurchlässigkeit
  • Entspricht USP-Klasse VI und ist FDA-konform.
  • Hochleistungs-Pumpenschläuche für anspruchsvolle Anwendungen
  • Geeignete Anwendungen: Verwendbar für Säuren, Laugen sowie Druck- und Vakuumanwendungen; hervorragend geeignet für viskose und sterile Flüssigkeiten (nicht empfohlen für organische Lösungsmittel)
  • Physikalische Eigenschaften :
    • Material auf PVC-Basis mit Plastifizierer.
    • Festes (steifes) Material.
    • Transparent, klar.
  • Anwendungen:
    • Zur Nutzung im Labor, für die pharmazeutische Verarbeitung und für Biotech-Anwendungen in Pumpenleitungen.
    • Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen.
    • Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
  • Optimiert für besseres Leistungsverhalten bei Anwendungen mit höherem Druck.
  • Jede Schlauchgröße wird innerhalb engster Toleranzen gefertigt, die genau auf B/T Pumpenköpfe abgestimmt sind.
  • Diese engen Toleranzen gewährleisten einen präzisen, reproduzierbaren Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche.
  • Zudem ermöglichen die PerfectPosition™ Markierungen für die Schlauchfixierung (für die meisten Schlauchformulierungen verfügbar) eine präzise Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf.
Spezifikation
Spezifikation
USP-Klasse VI; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 175.300; EU-Verordnung zu Lebensmittelkontaktmaterialien; REACH-konform (DEHP-frei); RoHS-konform; ADCF-konform
12,7 mm
25 ft.
0 °C
18.900 ml/min
EtO, Autoklav
660 mmHg
Autoklavierbar
Tygon E-LFL
7,6 m
87
1/2 in.
2,4 bar
40 °C