Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Standardschläuche aus Tygon ST
Kostengünstige, Universal- 2-Stopper-Schläuche für allgemeine Laboranwendungen. Die Ismatec™ Tygon™ ST Standard 2-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
38.10 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 175.300 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Tygon ST |
Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, 2-Stopp-Schläuche für CA-Kassetten |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10617731
|
Ismatec™
SC0006T |
0.57 mm Innendurchmesser, 2.39 mm Außendurchmesser | N/A | ||||||
Beschreibung
- Transparent.
- Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
- Geschmacksneutral.
- Glatte polierte Innenwand.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
- Hohe Dielektrizitätskonstante.
- Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
- Anwendungen
- Säuren: Gut
- Alkalische Lösungen: Gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Ausreichend
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Sehr gut
- Sterile Medien: Eingeschränkt
- Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Spezifikation
FDA 21 CFR 175.300 | |
Tygon ST | |
Allgemeine Laboranwendungen, 2-Stopp-Schläuche für CA-Kassetten | |
12 Stück/Packung | |
Potentielles Herauslösen von Plastifizierer | |
Gut | |
Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps |
Autoklavierbar | |
40 cm | |
-50 °C | |
C02 360, O2 80, N2 40 | |
Durchsichtig | |
74 °C |