Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean Einweg-Überziehschuhe
Verwenden Sie Überschuhe für eine Vielzahl von Branchen. Tyvek™ IsoClean Einweg-Überschuhe bieten eine ideale Balance aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort.
Marke: DuPont™ D14246706
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Befestigungsbänder
- Elastischer Bund an den Knöcheln und rutschhemmende Gripper-Vollsohle
- Tyvek™ Bekleidung und Zubehör sind aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort
- Tyvek™ ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
- Bekleidung und Zubehör aus Tyvek™ IsoClean werden in der Biotech-, Pharma-, Medizinproduktions- und Elektronikindustrie verwendet
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6 und höher
- Nicht sauber gewaschen, nicht sterilisiert
Spezifikation
Mittel | |
Weiß | |
Elastische Beinabschlüsse |
Tyvek | |
Ja |