Learn More
Poulten Selfe™ U-Röhrchen-Viskosimeter
Zum Transport von durchsichtigen Flüssigkeiten.Mit UKAS Kalibrierzertifikat
227.00 €
Spezifikation
Produkttyp U-Röhrchen-Viskosimeter
Zertifizierung/Konformität UKAS, ISO 9000
Volumen (metrisch) 18 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Größe Viskositätsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Viskositätsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
13181023
Unterlagen ansehen
Poulten Selfe™
1619/03
  C 6 bis 30 cSt
227.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PSL-kalibrierte Viskosimeter werden mit UKAS-Zertifikaten geliefert, die die Kompetenz der durchgeführten Kalibrierarbeiten offiziell gewährleisten.Die UKAS-Kalibrierzertifikate, die die Anforderungen von ISO 9000 erfüllen, werden vom PSL-Kalibrierlabor ausgestellt, einem vom National Measurement Accreditation Service akkreditierten Labor.
  • Typ BS/U, IP71. Geeignet für transparente Flüssigkeiten.Nominale Gesamtlänge 300 mm.Probengröße ca. 13 ml bis 40 ml.
Spezifikation
Spezifikation
U-Röhrchen-Viskosimeter
UKAS, ISO 9000
18 mL