Learn More
Urea, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15538274
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnstoff
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.32 kg
Formelmasse 60.06
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz