Learn More
Valerophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626152
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1009-14-9
Summenformel C11H14O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
MDL-Nummer MFCD00009480
InChI-Schlüssel XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC-Name 1-Phenylpentan-1-on
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valerophenone
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -9.0°C
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CO(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.5143 to 1.5163
Menge 100 g
Beilstein 07,327
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit