Learn More
Vanadium(III)-chlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 7632-51-1 | Cl4V | 192.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-51-1
Summenformel Cl4V
Molekulargewicht (g/mol) 192.75
MDL-Nummer MFCD00061343
InChI-Schlüssel JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Synonym vanadium tetrachloride, vanadium iv chloride, vcl4, vanadium chloride vcl4 , t-4, vanadium chloride vcl4, vanadium chloride, t-4, vanadium tetrachloride un2444 corrosive
PubChem CID 24273
IUPAC-Name Tetrachlorvanadium
SMILES Cl[V](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 153.0°C
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV) chloride
Schmelzpunkt -20.5°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Braunrot
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (VCl4)
Strukturformel VCl4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, ether, chloroform,, acetic acid
Formelmasse 192.75
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.82
Dichte 1.8200g/mL