Learn More
Vanadium(IV)-oxidphthalocyanin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374497
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13930-88-6 | C32H16N8OV | 579.476 g/mol
It is used as an organic light-emitting diode intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13930-88-6
Summenformel C32H16N8OV
Molekulargewicht (g/mol) 579.476
MDL-Nummer MFCD00041966
InChI-Schlüssel YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 %
PubChem CID 2735160
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Farbe Blau bis Violett
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 579.45