Learn More
Vanadiumdraht, 0.127 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048788
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium wire
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 m
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.08g/m
Form Draht