Learn More
VAPA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene VAPA
Concentrazione 0.42 mg/mL
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16814384
Vedere i documenti
Proteintech
15275-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16804384
Vedere i documenti
Proteintech
15275-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is an integral component of Cajal bodies (also called coiled bodies). Cajal bodies are nuclear suborganelles of varying number and composition that are involved in the post-transcriptional modification of small nuclear and small nucleolar RNAs. The N-terminus of the coilin protein directs its self-oligomerization while the C-terminus influences the number of nuclear bodies assembled per cell. Differential methylation and phosphorylation of coilin likely influences its localization among nuclear bodies and the composition and assembly of Cajal bodies. This gene has pseudogenes on chromosome 4 and chromosome 14.
Specifica
Specifica
VAPA
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q9P0L0, Q9WV55, Q9Z270
30960, 58857, 9218
VAPA Fusion Protein Ag7393
Primary
-20°C
VAPA
0.42 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
33 kDa VAMP associated protein, hVAP 33, VAMP A, VAMP associated protein A, VAP 33, VAP A, VAP33, VAPA
Vapa
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato