Learn More
VAPB Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen VAPB
Konzentration 300 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16853134
Unterlagen ansehen
Proteintech
14477-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16843134
Unterlagen ansehen
Proteintech
14477-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The VAPB antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human VAPB. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VAPB antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
VAPB
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
300 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
9217