Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep HPLC-Säulen
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 14 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 762271.100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
VarioPrep HPLC-Säulen | |
10 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
1 bis 9 | |
1/Packung | |
60 °C | |
C18 Pyramide | |
14% | |
Ja | |
VarioPrep HPLC-Trennsäule |
Präparative Säule | |
50 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |