Learn More
Ansell™ Versatouch™ Mittelschwere hellblaue Handschuhe der Serie 72-286 aus Dyneema™ Faser
Herausragender Schnittschutz, guter Komfort und lange Haltbarkeit. Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
Marke:  Ansell™ 72286080
131.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12659761
  • 191.00 € / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-11-2025
Beschreibung
  • Waschbar bis 90 °C
  • Für Komfort und Haltbarkeit
  • Gestrickter Aufbau
  • Dyneema™ Einlage aus Polypropylen/Glasfaser
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dyneema™ Faser
Dyneema™ Faser
8
Dyneema™ Faser
72 Paar
CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE II EN 388: 254 X
Mittelschwere Handschuhe
Strick
Dyneema™ Faser
Schnittfest