Learn More
Ansell VersaTouch™ Hellblaue Handschuhe der Serie 92-471 aus Nitril
Die Konstruktion aus einer innovativen Nitrilverbindung mit guten chemischen und mechanischen Eigenschaften gewährleistet höheren Komfort und bessere Beweglichkeit.
23.30 € - 23.80 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 374
Produkttyp Handschuhe
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0.12 mm
Menge 100 Paare
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke dimSize Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimSize Preis Menge & Verfügbarkeit  
12687061
Unterlagen ansehen
Ansell
92471070
Dieser Artikel ist im Moment nicht verf\u00FCgbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach m\u00F6glichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12607071
Unterlagen ansehen
Ansell
92471090
Dieser Artikel ist im Moment nicht verf\u00FCgbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach m\u00F6glichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12697061
Unterlagen ansehen
Ansell
92471080
Dieser Artikel ist im Moment nicht verf\u00FCgbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach m\u00F6glichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12617071
Unterlagen ansehen
Ansell
92471100
Dieser Artikel ist im Moment nicht verf\u00FCgbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach m\u00F6glichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
  • Verbesserter Griff
  • Enthält keinen Naturkautschuk
  • Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk
  • Puderfrei
  • Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
Anwendungen:
  • Für alle Endstufen in der Fleisch- oder Fischverarbeitung
  • Kontrollierte Umwelträume
  • Fertiggerichte
  • Milchverarbeitung
  • Catering
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 374
Unsteril
100 Paare
92-471
Handschuhe
0.12 mm
Mechanisch und chemisch