Learn More
Systec™ Vertikale Bodenbefestigung, Autoklave mit Top-Beladung, VB-Serie
Der vertikale Systec™ Toplader-Autoklav für Bodenaufstellung der Serie VB ist für grundlegende Sterilisationsanwendungen geeignet und kann begrenzte zusätzliche Prozessoptimierungsoptionen aufnehmen.
Spezifikation
Produkttyp | Vertikaler Stand-Autoklav mit Beladung von oben |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 140 °C |
Betriebsdruck | 4 bar |
Beschreibung
- Standardfunktionen:
- Interne Heizelemente in der Autoklav-Kammer
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
- Anzahl der Sterilisationsprogramme: 4
- Codegesicherte Zugriffsrechte zum Ändern von Parametern und für weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
- Flexibler PT-100 Temperaturfühler
- Integrierter Drucker für die Chargendokumentation
Spezifikation
Vertikaler Stand-Autoklav mit Beladung von oben | |
140 °C | |
4 bar |