Learn More
Scientific Industries SI™ Vertikaler Mikroröhrchenhalter
Zur Verwendung ist kein zusätzlicher Aufsatz erforderlich. Scientific Industries SI™ Vertikaler Mikroröhrchenhalter rastet Mikroröhrchen ein.
132.00 € - 157.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie 2 Mischer und Vortex-Genie Pulse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15196812
Unterlagen ansehen
Scientific Industries SI™
9730128
9 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15587365
Unterlagen ansehen
Scientific Industries SI™
SI-V209
9
132.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15517375
Unterlagen ansehen
Scientific Industries SI™
SI-V524
24
157.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält Röhrchen in vertikaler Lage
  • Zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie 2 -Mischer und auf den Vortex-Genie Pulse
  • Optimiert für schnelles Vortexen einer kleinen Anzahl von Röhrchen
  • Keine zusätzliche Befestigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Vortex-Genie 2 Mischer und Vortex-Genie Pulse