Learn More
RUBIS Vollkunstoffpinzette, ESD-sicher
Vollkunststoff-Pinzette - Vestamid
11.02 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 4.72 in. |
---|---|
Material | ESD Kunststoff |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Produkttyp | ESD-Vollkunststoffpinzette |
Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11719574
![]() |
RUBIS
NK7 |
Feine Spitze |
11.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11749584
![]() |
RUBIS
NK6 |
Crochet-Spitze |
11.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Vestamid Kunststoff
- ESD-sicher
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Sehr gute mechanische Beständigkeit
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Spezifikation
4.72 in. | |
120 mm | |
Je 1 |
ESD Kunststoff | |
ESD-Vollkunststoffpinzette | |
Pinzetten |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.