Learn More
Ansell™ VibraGuard™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 7-112 aus Nitril
Mindern die Risiken und Auswirkungen von starken Vibrationen am Arbeitsplatz.
Marke:  Ansell™ 7112090
58.16 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12649701
  • 83.70 € / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Industrielle Handschuhe
  • Die Vollfinger-Version ist vollständig beschichtet, um die Hände sauber zu halten, und entspricht EN 10819:1996
  • Die Ansell Schaumstoffpolsterung aus Vibrationsgel reduziert die auf die Hand übertragenen Vibrationen
  • Die Nitrilbeschichtung sorgt für Beschädigungs- und Abriebfestigkeit
  • Silikonfrei und waschbar
  • Ideal für Aufgaben, bei denen Schwingungen mit Frequenzen größer als 300 Hz auftreten
  • Entwickelt, um die Vibrationen zu reduzieren, die an der Handfläche und den Fingern auftreten
  • Zur Vorbeugung gegen das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS)
  • Schwingungsdämpfung gemäß EN 10819
Anwendungen:
  • Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Handhabung von grob bearbeiteten Metallteilen
  • Metallbearbeitung und Montagearbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Nitril
Mittelschwere Handschuhe
7-112
Klettverschluss
Handfläche vollständig beschichtet
Beständigkeit gegen Laufmaschen, Löcher und Abrieb
Normen der-KATEGORIE III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI
Nitril
9
Ganzer Finger
Interlock-Strickbaumwolle
6 Paar
7-112