Learn More
VICI Jour Chromatography™ Vici Jour Chromatography™PEEK Schläuche
Color-coding identifies the ID of your PEEK tubing – each ID is coded with a different color.
Spezifikation
Typ | Schlauchmaterial |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maximale chemische Beständigkeit und Biokompatibilität. |
Außendurchmesser (metrisch) | 1.58 mm |
Material | PEEK |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Beschreibung
- PEEK tubing has the strength required to withstand continuous use at HPLC pressure without swelling or bursting
- Not affected by halide salts, high strength buffers, or other aggressive mobile phases that corrode stainless steel
- Polymer surface will not leach metal ions into the eluent or extract metal-sensitive components from the sample
- Dichloromethane, THF, and DMSO may cause swelling in PEEK, and concentrated nitric and sulphuric acid will attack PEEK
Spezifikation
Schlauchmaterial | |
1.58 mm | |
100 °C |
Maximale chemische Beständigkeit und Biokompatibilität. | |
PEEK |