Learn More
Hamilton™ Ventil HVP-3-2, Nr.R86778
Kann auf Platten eingebaut werden, um eine individuelle Installation in Bedienfeldern oder Instrumenten zu ermöglichen.
Marke:  Hamilton™ 86778
Artikelnummer. 10592303
  • 136.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Manuell betätigt
  • Grundgerät zur Steuerung von Flüssigkeiten
  • Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
Spezifikation
16,5 μl
3-2 Modell, 3 Anschlüsse, 90° Flusspfad
Aluminium (Gehäuse)
38 °C