Learn More
Cytiva ReZist30 mm PTFE-Spritzenvorsatzfilter
Diese leichten Lüftungsanlagen eignen sich für die In-Line-Filterung mit Entlüftung sowie für Isolationsanwendungen bei der Arbeit mit scharfen Lösungsmitteln.
Marke: Cytiva 10463607
Beschreibung
Leichte Luftentlastungseinheiten, die für Schutzöffnungen, Inline-Filtration und Isolierungsanwendungen bei der Arbeit mit chemisch aggressiven Lösungsmitteln geeignet sind.
- Die interne hydrophobe PTFE-Belüftungsmembran ist gegen aggressive Lösungsmittel beständig
- Kann mehrfach ohne Verschleißerscheinungen autoklaviert werden
- Prüfbar auf Integrität (Siedepunkt- oder In-situ-Wasserdurchbruchsdruckmethoden)
- Geringes Gewicht: Verhindert das Zusammendrücken von Schläuchen, die durch schwere Filtergeräte verursacht werden können
- Geeignet für die In-Line-HPLC-Probenvorbereitung
- Verbindung: Schlauchdüse 6–10 mm Innendurchmesser Schlauch
Spezifikation
Schlauchdüse 6 bis 10 mm Innendurchmesser Schlauch | |
PTFE | |
Steril | |
Polypropylen (PP) | |
10 Packung | |
50 mm |
Polypropylen | |
0,2 μm | |
Für Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmittel entwickelt; ideal für die Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel; wird als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet | |
Whatman™ ReZist™ | |
Spritzenfilter |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.