Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB laserdruckbare Etiketten sind aus B-747 Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 029762
274.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11533614
  • 308.00 € / 1 Packung
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Acryl, Permanent
Matt
Laser
15.24 mm
10,000/Pk.
0,5 x 0,437 in. (B x H)
-40 bis +130 °C
0.094 mm
12.70 mm
11.10 mm
Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Gelb
Polyester (B-747)
Laserbedruckbares Etikett
13
Rechteck
12.7 x 11.09 mm (W x H)
0,0037 in.
11.10 x 12.70 mm
11.10 mm
LAT-25-747-10