Learn More
A&D Weighing™ Apollo Analysenwaage externe Kalibrierung
Die neue A&D Apollo Analytical Serie. Verbessern Sie die Produktivität und Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit den benutzerfreundlichen und innovativen Funktionen der A&D Apollo-Laborwaage, die zuverlässige Ergebnisse in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen liefert.
Marke: A&D Weighing™ GF-324A
3015.27 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Große Auswahl, einschließlich Modelle mit hoher Kapazität, hoher Auflösung, interner Kalibrierung (GX-A) oder externer Kalibrierung (GF-A)
- Neu entwickelter Smart SHS-Wägesensor mit ECL-Technologie
- APA - Automatische Präzisionsbewertung. Automatische Bewertung der Waagenleistung. Berechnung und Anzeige der Standardabweichung (Wiederholbarkeit) am Einsatzort ohne die Notwendigkeit von Kalibriergewichten! Kann täglich über einen Tastendruck überprüft werden.
- Automatische Mindestgewichtsberechnung und -einstellung über APA-Funktion
- Eingabe des Mindestgewichts automatisch über APA oder manuell mit Gewichten
- Visueller Alarm für Mindestgewicht
- UAC - Benutzerzugangskontrolle, Administrator- und Betreiberpasswort-Zugang zur Gewährleistung der Datenintegrität
- Kalibrierung über One-Touch, Intervall, voreingestellte Zeiten (3) oder automatisch als Reaktion auf Änderungen der Umgebungstemperatur (GX-AE/A)
- ISD - Impact Shock Detection, 4-stufige Schockerkennung mit visueller und akustischer Rückmeldung. Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Investition durch die korrekte Verwendung der Waage. Ideal für automatisierte Ladeanwendungen und ideal zur Bedienerführung
- FRD - Flow Rate Display, direkte Anzeige der Durchflussrate einer Probe in g/s, g/m, g/h oder des Volumendurchflusses in mL/s, mL/m, mL/h. Es können bis zu 10 Probendichten gespeichert werden. Verwendung in Verbindung mit dem Durchflussraten-Komparator, um die Durchflussraten innerhalb der festgelegten Grenzen zu halten
- SCF - Statistische Berechnungsfunktion, Anzeige und Ausdruck verschiedener statistischer Ergebnisse auf der Waagenanzeige oder Ausgabe auf einem Drucker oder PC
- Standard RS232 und Dual Mode USB-Schnittstelle. USB kann für den ‚schnellen‘ Modus (Anschluss an den PC ohne Software-Installation) oder für den bidirektionalen Modus konfiguriert werden.
- UFC - Universal Flexi Coms konfigurierbare Datenausgabe, ideal für den Anschluss an Datenerfassungssysteme oder Barcode-Etikettendrucker usw.
- Brutto/Netto/Tara-Datenausgabe, Tara-Speicher, Unterflurwägung, Kapazitätsindikator
- Große Auswahl an Optionen und Zubehör
- Eingebauter lüfterloser Ionisator mit Quick Ion™-Technologie und externem IR-Schalter (GX-AE)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO | |
320 g | |
0,0001 g | |
GF-324A | |
30 VA zum Adapter (12 V, 1 A) |
RS-232 C und USB | |
Umgekehrt beleuchtetes LCD | |
Rostfreier Stahl | |
2 Sekunden (300 g)/1,5 Sekunden (100 g) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.