Learn More
Brady™ Reflektierende, witterungsbeständige Etiketten
Verbessern Sie die Sicherheit und Sichtbarkeit mit dem stark reflektierenden B-584 Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem kompakten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall dort gedruckt werden, wo es auf gute Sichtbarkeit ankommt.
Marke: Brady™ 170936
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitig - ideal für Sicherheitsanwendungen wie Personal, Brandbekämpfungsgeräte und Erste-Hilfe-Schränke, überall dort, wo eine besonders gute Sichtbarkeit erforderlich ist
- Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse, Lösungsmittel und extreme Temperaturen
- Selbstklebend - druckempfindlicher Acrylklebstoff haftet zuverlässig auch bei länger einwirkenden rauen Bedingungen
- Lange Lebensdauer - durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich von 4-6 Jahren
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Yellow | |
Kontinuierlich | |
Top | |
Etiketten | |
Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung | |
-40°C | |
1 Label(s) / Box | |
25.40 mm (W) x 6.10 m (L) | |
-40°C to 70°C | |
0.14 mm | |
20 ft. | |
1 in. | |
25.40 mm | |
M5C-1000-584-YL |
2011/65/EU, 2015/863 | |
Ohne | |
Glanz | |
Reflektierendes Band (B-584) | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51, BMP53, M511, M510 | |
M5C-1000-584-YL | |
1 Klebeband/Kassette | |
-40 bis +158 °F | |
0,0055 in. | |
20 ft. x 1 in. | |
6.10 m | |
25.40 mm | |
0,5 in. |