Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Büretten aus Borosilikatglas, mit Zertifikat und Glasküken
Artikelnummer. p-8005200
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0.02 ml
0.05 ml
0.10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Mit einem Flansch an der Oberseite für einfaches Befüllen. Die Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbüretten mit Zertifikat und Glasküken sind mit kräftigen Ziffern und feinen Graduierungslinien beschriftet.
  • Die abnehmbaren Glasdüsen sind zur Rückverfolgbarkeit mit der Instrumentennummer versehen.
  • Die Durchflusszeit ist auf dem Instrument angegeben.
  • Zertifikat gibt die Genauigkeit an drei Punkten an.
  • Hergestellt gemäß BS ISO 385
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 820 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.02 ml
Enthält Austauschbares Glasküken in Glaszylinder
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0.02 ml
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität BS 846, ISO 385