Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Vollpipette aus Kalknatronglas, USP, Klasse A, mit Werkszertifikat
Einzeln mit der Durchflusszeit gekennzeichnet. Poulten Graf™ Volac™ Vollpipetten aus Kalknatronglas, USP, Klasse A mit Werkszertifikat gewährleisten die Einhaltung der Grenzwerte der Klasse A für Volumen und Durchflusszeit.
Marke:  Poulten Graf™ US371/WAC/F/5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10131572
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einzeln nummeriert und erfüllt die Genauigkeitsanforderungen der Normen USP/ISO/BS und DIN
  • Braun gefärbte Graduierung
  • Kalibriert für die Lieferung
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrierungszertifikat/erfüllt die Genauigkeiten nach USP/ISO/BS und DIN
Kalknatronglas
5/Pckg.
10 ml
A
Ja
0.02 ml
Vollpipette